Learn More
n-Heptan, 99+%, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10542574 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Verpackung:
EcoSafPak™ Glasflasche
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10542574 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10559472 500 mL EcoSafPak™ Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10542574 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 411250025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00 €
    164.00 € / 2.5 Liter
    Sparen 5.00 €
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 142-82-5 | C7H16 | 100.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-82-5
Summenformel C7H16
Molekulargewicht (g/mol) 100.21
MDL-Nummer MFCD00009544
InChI-Schlüssel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC-Name Heptan
SMILES CCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Heptane
Schmelzpunkt -91.0°C
Extinktion 0.01 max. at 240nm, 0.01 max. at 250nm, 0.01 max. at 260nm, 0.01 max. at 400nm, 0.05 max. at 230nm, 0.15 max. at 220nm, 0.4 max. at 210nm, 1 max. at 197nm, 1 max. at 200nm
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.6830g/mL
Menge 2.5 L
Flammpunkt −4°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3850 to 1.3890
Rückstand nach Verdampfung 0.0005 % max.
Prozentgehaltsbereich 99+%
Relative Dichte 0.683
Strukturformel CH3(CH2)5CH3
Dampfdruck Vapor Pressure: 48mbar at 20°C
Viskosität 0.4 mPa.s (20°C)
Wasser 0.03% Max.
Beilstein 01, 154
Merck Index 15, 4694
Siedepunkt 98.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Formelmasse 100.2
Reinheit (%) ≥99%
Güte Spektroskopie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Heptane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Heptane