Learn More
, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339408
Change view
Click to view available options
Menge:
1 gal.
5 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11339408 1 gal. 1 Stück
11329408 5 gal. 1 Stück
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11339408
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043283.LV
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Standard for rating diesel-fuel ignition qualities | CAS: 544-76-3 | C16H34 | 226.448 g/mol
Standard for rating diesel-fuel ignition qualitiesHexadecane serves as a reference for other fuel mixtures and is assigned cetane number of 100; used as shorthand for cetane number, an indicator of the combustion speed of diesel fuel. Hexadecane is used in the preparation of emulsions; also used as a substrate for the production of biosurfactants. n-Hexadecane has been found useful in the identification of the wheat seed protein CM3 as a highly active emulsifier. Superamphiphobicity on polymers can be studied with hexadecane immersion tests. Shape-stabilized phase change material (SSPCM), prepared using hexadecane as a PCM, into xGnP as a supporting material, has been demonstrated to have the potential to be used in developing building materials with improved thermal energy storage charecteristics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 544-76-3
Summenformel C16H34
Molekulargewicht (g/mol) 226.448
MDL-Nummer MFCD00008998
InChI-Schlüssel DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
PubChem CID 11006
ChEBI CHEBI:45296
IUPAC-Name Hexadecan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexadecane
Schmelzpunkt 18°C
Farbe Farblos
Dichte 0.773 g/mL
Siedepunkt 287°C
Flammpunkt 135°C (275°F)
Brechungsindex 1.4345
Menge 1 gal.
Beilstein 1736592
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanolMiscible with alcohol,acetone,chloroform and ether; Immiscible with water.
Formelmasse 226.45
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Hexadecane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hexadecane