missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
n-Hexadecane-d34, CDN
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | n-Hexadecane-d34 |
| CAS | 15716-08-2 |
| Summenformel | C16 2H34 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Hexadecane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-d34, Hexadecane-d34 (8 CI,9 CI), Perdeuterohexadecane |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-tetratriacontadeuteriohexadecane |
| Molekulargewicht (g/mol) | 260.65 |
| Formelmasse | 260.4795 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur