Learn More
n-Hexadecyl-16,16,16-d3 Alcohol, CDN
Artikelnummer. 30312250
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30312250
Marke: CDN CDND65650.1G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexadecanol-16,16,16-D3
CAS 75736-52-6
Summenformel C16 D3 H31 O
Menge 0.1 g
Synonym 1-Hexadecan-16,16,16-d3-ol (9 CI, ACI), [16,16,16-2H3]Hexadecanol, n-Hexadecanol-16,16,16-d3, n-Hexadecyl-16,16,16-d3 alcohol, Cetyl alcohol-ω-d3, Cetyl-16,16,16-d3 alcohol, 1-Hexadecanol-16,16,16-D3
InChI-Formel InChI=1 S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCCCO
IUPAC-Name 16,16,16-trideuteriohexadecan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 245.459
Formelmasse 245.28 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity