Learn More
n-Hexadecyl-beta-D-Maltopyranosid, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | n-Hexadecyl beta-D-maltopyranoside |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 100 mg |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Formelmasse | 566.72 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Pulver |