Learn More
N-Hexadecylmercaptan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10645542 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10645542 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10041090 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
10463595 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10645542 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 120521000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2917-26-2 | C16H34S | 258.5 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2917-26-2
Summenformel C16H34S
Molekulargewicht (g/mol) 258.5
MDL-Nummer MFCD00011677
InChI-Schlüssel ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexadecanethiol, hexadecanethiol, n-hexadecanethiol, cetyl mercaptan, n-hexadecyl mercaptan, hexadecyl mercaptan, unii-qr98qio1ql, 1-cetanethiol, qr98qio1ql, cetylmercaptan
PubChem CID 18015
IUPAC-Name Hexadecan-1-thiol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexadecyl mercaptan
Schmelzpunkt 18°C to 20°C
Farbe Farblos oder Weiß bis Gelb
Dichte 0.8400g/mL
Siedepunkt 184°C to 191°C (7.0 mmHg)
Flammpunkt 101°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)15SH
Brechungsindex 1.4610 to 1.463
Menge 100 mL
Beilstein 01, 430
Relative Dichte 0.84
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in ethyl alcohol,carbon tetrachl,soluble in ether
Formelmasse 258.5
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit oder wachsartiger Feststoff