Learn More
n-Hexadecyl-Palmitat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10692562 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10692562 25 g Glasflasche 25 Gramm
10051511 5 g Glasflasche 5 Gramm
10791335 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10692562 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 338460250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 540-10-3 | C32H64O2 | 480.86 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-10-3
Summenformel C32H64O2
Molekulargewicht (g/mol) 480.86
MDL-Nummer MFCD00053739
InChI-Schlüssel PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym cetyl palmitate, hexadecyl palmitate, palmityl palmitate, cetin, hexadecanoic acid, hexadecyl ester, standamul 1616, hexadecanoic acid hexadecyl ester, hexadecanyl hexadecanoate, n-hexadecyl hexadecanoate, palmitic acid palmityl ester
PubChem CID 10889
ChEBI CHEBI:75584
IUPAC-Name Hexadecylhexadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexadecyl palmitate
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 52°C to 56°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 360°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)14COO(CH2)15CH3
Menge 25 g
Merck Index 15, 2030
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 480.86
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver