Learn More
n-Hexan, 95%, Optima™ für HPLC und GC/MS, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 16514344 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
Verpackung:
Bernsteinfarbenes Safe-Cote™ Glas
Braunes Kalknatronglas
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
16514344 4 L Bernsteinfarbenes Safe-Cote™ Glas 4 Liter
16594334 1 L Braunes Kalknatronglas 1 Liter
16504344 4 L Braunes Kalknatronglas 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 16514344 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. H306SK4
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Hochgradig reines und vielseitiges Lösungsmittel, geeignet für HPLC, Spektralphotometrie und GC/MC-Analyse
  • Abgeschirmt für fluoreszierende und UV-absorbierende Kontaminanten zur Reduzierung von Interferenzen und Erhalt glatterer Basislinien
  • Geprüft auf GC/MS-Eignung
  • Erfüllt auch ACS-Spezifikationen
  • Nur für Forschungszwecke vorge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-54-3 , 107-83-5 , 96-14-0
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD02179311
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-Name Hexan
SMILES CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexane
Schmelzpunkt -95 °C
Extinktion 0,005 AE maximal bei 254 nm, 0,005 AE maximal bei 280 nm, 0,07 AE maximal bei 220 nm, Maximal 0,25 AE bei 210 nm, Maximal 1,00 AE bei 195 nm
Farbe Farblos
Dichte 0.659g/cm³
Menge 4 L
Identifizierung Test bestanden
Verpackung Bernsteinfarbenes Safe-Cote™ Glas
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1,3710 bis 1,3750 (bei 25 °C)
Hinweise zur Reinheitsqualität Entspricht auch den ACS-Spezifikationen
Rückstand nach Verdampfung Max. 1 ppm
Dampfdruck 160 mbar bei 20 °C
Viskosität 0,31 mPa/s bei 20 °C
UN-Nummer 1208
Wasser Max. 0,01%
Siedepunkt 69 °C
Formelmasse 86.17
Güte OPTIMA
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Hexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexane, 2-Methylpentane