Learn More
n-Hexan, ≥99 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10194473 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10194473
Marke: Thermo Scientific Acros 160780251
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-54-3
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD02179311
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-Name Hexan
SMILES CCCCCC
Specifikationer
Chemischer Name oder Material n-Hexane
Schmelzpunkt -95.0°C
CAS Min. % 99.0
Farbe Farblos bis hellgelb
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.6590g/mL
Siedepunkt 69.0°C
Menge 25 L
Flammpunkt −22°C
Verpackung Metallfass
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3748 to 1.3810
Prozentgehaltsbereich 99+%
Rückstand nach Verdampfung 0.002 % max.
Relative Dichte 0.659
Strukturformel CH3(CH2)4CH3
Dampfdruck Vapor Pressure: 160mbar at 20°C
UN-Nummer 1208
Viskosität 0.31 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 142
Wasser 0.02% Max. (Coulometric)
Merck Index 15, 4732
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Formelmasse 86.18
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Hexane
Signalord
  • Gefahr
Riskkategorier
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Faroangivelser
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Skyddsangivelse
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.