Learn More
n-Hexan-d{14}, 99 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304368
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11304368 1 g 1 Gramm
11314368 5g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11304368 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042312.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 21666-38-6 | C6H14 | 100.26 g/mol
n-Hexane-d{14} is a deuterium labeled n-hexane which is used as a organic intermediate in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21666-38-6
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 100.26
MDL-Nummer MFCD00037562
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-ZLKPZJALSA-N
Synonym hexane-d14, tetradecadeuterohexane, n-hexane-d 14, 2h14 hexane, 2 h?? hexane, hexane-d14, 99 atom % d
PubChem CID 140854
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tetradecadeuteriohexan
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Specifications
Chemischer Name oder Material n-Hexane-d{14}
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 0,767 g/mL
Flammpunkt −23 °C (−9 °F)
Geruch Merkmal
Menge 1 g
Schmelzpunkt -95 °C
Siedepunkt 69 °C
UN-Nummer UN1208
Löslichkeitsinformationen Mixes with most organic solvents,chloroform,ether and alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 100.29
Reinheit (%) 99%