Learn More
n-Hexan-d14, für die NMR-Spektroskopie, ≥99.5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10472811 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10472811 5g Glasflasche 5 Gramm
10216340 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10472811 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 244010050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 21666-38-6 | C6H14 | 100.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21666-38-6
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 100.26
MDL-Nummer MFCD00037562
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-ZLKPZJALSA-N
Synonym hexane-d14, tetradecadeuterohexane, n-hexane-d 14, 2h14 hexane, 2 h?? hexane, hexane-d14, 99 atom % d
PubChem CID 140854
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tetradecadeuteriohexan
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Specifications
Chemischer Name oder Material n-Hexane-d14
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99.5+ atom % D
Dichte 0,9600g/mL
Deuterium (D) Min. 99,50%
Verpackung Glasflasche
Menge 5g
Strukturformel D3C(CD2)4CD3
Formelmasse 100.28
Güte NMR
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • n-Hexane-d14
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.