Learn More
N-Hexan-d14, TRC
Artikelnummer. 30396488
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30396488 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30396488 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH29447310MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexane-d14
CAS 21666-38-6
Summenformel C6 D14
Menge 10 mg
Synonym Hexane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d14 (ACI), Hexane-d14 (8CI, 9CI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tetradecadeuteriohexane, n-Hexane-2H14, n-Hexane-d14, Perdeuterohexane, n-Hexane-D14
InChI-Formel InChI=1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tetradecadeuteriohexan
Molekulargewicht (g/mol) 100.26
Formelmasse 100.197