Learn More
N-Hexan, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11481142 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
100 mL
250 mL
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11481142 1 l 1 Liter
11471142 0.5 mL -
11461142 100 mL -
11428312 250 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11481142 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219522091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.61 €
    54.60 € / 1 Liter
    Sparen 8.01 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
n-Hexan, ≥ 99 %, flüssig
  • Hexan wurde als Phasenänderungsmaterial (PCM) bei der Herstellung von Hexan/xGnP (exfoliated graphite nanoplatelet), einem mit xGnP geladenen Komposit-PCM, verwendet. Hexan (N-Hexan) ist ein aliphatischer langkettiger Kohlenwasserstoff. Es handelt sich um einen Referenzkraftstoff mit der Cetanzahl 100 und wird zur Bestimmung der Cetanzahl von Dieselkraftstoffen verwendet. Der Mechanismus der Oxidation von Hexadecan in der Gasphase wurde beschrieben. Die Dichte, Schallgeschwindigkeit, adiabatische Kompressibilität und komprimierte Flüssigkeitsdichte von Hexadecan wurden bestimmt. Die Leistung von Platin-/Zeolitkatalysatoren für die Hydroisomerisierung von N-Hexadecan wurde bewertet. Der thermische Abbau von N-Hexan bildet N-Alkane und -Alkene als Schlüsselprodukte.
Chemische Identifikatoren
CAS 110-54-3
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD02179311
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-Name Hexan
SMILES CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexan
Schmelzpunkt -95 °C (Literatur)
Namenshinweis Für die ACS-Analyse
Farbe 1 (APHA)
Dichte 0,66 bei 20 °C (Wasser = 1); 0,659 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex N20/D 1.375 (Lit.)
Rückstand nach Verdampfung <0 ppm
Prozentgehaltsbereich 99.9 %
Relative Dichte 0.674
Dampfdruck 124 mm Hg bei 20 °C, 150 mm Hg bei 24,8 °C; 256 mmHg (37,7 °C), 5,2 psi (37,7 °C), ∽132 mmHg (20 °C)(Lit.)
Beilstein 1730733
Synonym n-Hexan, Hexylhydrid, Hexane, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
Siedepunkt 69 °C (Literatur)
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich.
Formelmasse 86.18
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-hexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: n-hexane