Learn More
n-Hexatriacontan 100 μg/ml in Hexan, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | n-Hexatriacontane |
| CAS | 630-06-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | n-Hexatriacontane |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C36 H74 |
| Konzentration | 100 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Hexatriacontane, NSC 407536, n-Hexatriacontane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C36H74/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| Mehr anzeigen |