Learn More
n-Hexylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
n-Hexylacetat weist eine antimikrobielle Wirkung auf und kann zur Verbesserung der Sicherheit von minimal verarbeiteten Früchten eingesetzt werden. Eine fruchtig riechende Flüssigkeit, die als Aromastoff oder in Parfümen verwendet wird. Ein grünes Blatt, das aus dem Kohl Brassica oleracea var. capitata L flüchtig ist; wird als Weichmacher verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Äther. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Unter kühlen und trockenen Bedingungen in einem gut abgedichteten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
n-Hexylacetat weist eine antimikrobielle Wirkung auf und kann zur Verbesserung der Sicherheit von minimal verarbeiteten Früchten eingesetzt werden. Eine fruchtig riechende Flüssigkeit, die als Aromastoff oder in Parfümen verwendet wird. Ein grünes Blatt, das aus dem Kohl Brassica oleracea var. capitata L flüchtig ist; wird als Weichmacher verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Äther. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Unter kühlen und trockenen Bedingungen in einem gut abgedichteten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | n-Hexyl acetate |
| Schmelzpunkt | -80°C |
| Dichte | 0.873 |
| Siedepunkt | 167°C to 169°C |
| Flammpunkt | 43°C (109°F) |
| Strukturformel | CH3CO2(CH2)5CH3 |
| Brechungsindex | 1.409 |
| Menge | 250 mL |
| UN-Nummer | UN3271 |
| Beilstein | 1747138 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- n-Hexyl acetate
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- MIXTURE LIST-Enthält: n-Hexyl acetate