missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
n-Hexyl Acetate-d3, CDN
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hexyl Acetate-D3 |
| CAS | 1219805-39-6 |
| Summenformel | C8 D3 H13 O2 |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | Hexyl alcohol acetate-d3, 1-Hexyl acetate-2,2,2-d3, Hexyl ethanoate-2,2,2-d3, n-Hexyl acetate-d3, Acetic acid-d3 hexyl ester |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-7H2,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)OCCCCCC |
| IUPAC-Name | hexyl 2,2,2-trideuterioacetate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 147.2299 |
| Formelmasse | 147.1339 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur