Learn More
N-Hexylmethacrylat, 97 %, stab. Mit100 ppm4 -Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302507
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11302507 25 g 25 Gramm
11312507 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302507 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11569.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 142-09-6 | C10H18O2 | 170.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-09-6
Summenformel C10H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 170.25
MDL-Nummer MFCD00015283
InChI-Schlüssel LNCPIMCVTKXXOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexyl methacrylate, n-hexyl methacrylate, hexyl 2-methyl-2-propenoate, methacrylic acid, hexyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, hexyl ester, unii-538b2q3hsv, ccris 4824, hexyl 2-methylacrylate, methacrylic acid hexyl ester, dsstox_cid_5406
PubChem CID 8872
IUPAC-Name hexyl 2-methylprop-2-enoate
SMILES CCCCCCOC(=O)C(C)=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexyl methacrylate
Namenshinweis stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Schmelzpunkt -57°C
Dichte 0.885
Siedepunkt 204°C
Flammpunkt 80°C (176°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.431
Menge 25 g
Beilstein 1754703
Formelmasse 170.25
Reinheit (%) 97%