Learn More
N-Hexylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435203
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11435203 500 g 500 Gramm
11415203 25 g 25 Gramm
11425203 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435203 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12821.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1077-16-3 | C12H18 | 162.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1077-16-3
Summenformel C12H18
Molekulargewicht (g/mol) 162.28
MDL-Nummer MFCD00009526
InChI-Schlüssel LTEQMZWBSYACLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylhexane, n-hexylbenzene, benzene, hexyl, hexane, 1-phenyl, unii-8e3d1a2bzp, 8e3d1a2bzp, phenylhexane, hexyl-benzen, 1-hexylbenzene, 4-hexylbenzene
PubChem CID 14109
IUPAC-Name Hexylbenzol
SMILES CCCCCCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexylbenzene
Schmelzpunkt -61°C
Dichte 0.861
Siedepunkt 226°C to 227°C
Flammpunkt 83°C (181°F)
Brechungsindex 1.486
Menge 500 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1904786
Formelmasse 162.28
Reinheit (%) 98%