Learn More
N-Hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11935671 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11935671 1 g Glasflasche 1 Gramm
11925671 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11935671 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 439660010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 42956-75-2 | C5H12N2O | 116.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42956-75-2
Summenformel C5H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
InChI-Schlüssel CVOGFMYWFRFWEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hydroxypivalimidamide, 1z-n'-hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide, n-hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide, n-hydroxypivalamidine, z-n'-hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide, hydroxydimethylpropanimidamide, z-n'-hydroxypivalimidamide, z-n'-hydroxy-2,2-dimethylpropimidamide
PubChem CID 9582836
IUPAC-Name N'-Hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamid
SMILES CC(C)(C)C(=NO)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Hydroxy-2, 2-dimethylpropanimidamide
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 108.6°C to 113.7°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver