Learn More
N-Hydroxy-2-methylpropanimidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10085062
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10085062 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10045112 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10085062 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07460DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 35613-84-4
Summenformel C4H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 102.14
MDL-Nummer MFCD03426251,MFCD08705910,MFCD00464225
InChI-Schlüssel JHRDEHLFNLLCQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym z-n'-hydroxyisobutyrimidamide, 1z-n'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, n-hydroxyisobutyrimidamide, n-hydroxy-2-methylpropanimidamide, z-n'-hydroxy-2-methylpropimidamide, n-hydroxyisobutyramidine, z-n'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, isobutyramidoxime 250mg, n/'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, propanimidamide, n-hydroxy-2-methyl
PubChem CID 9582835
IUPAC-Name N'-Hydroxy-2-methylpropanimidamid
SMILES CC(C)C(\N)=N/O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N';-Hydroxy-2-methylpropanimidamide
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 102.14
Reinheit (%) 97%