Learn More
N'-Hydroxy-2-Phenoxyethanimidamid, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10037502
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10037502 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10037502 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB02646EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N'-Hydroxy-2-phenoxyethanimidamide
CAS 90007-06-0
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C8H10N2O2
MDL-Nummer MFCD02090467
Menge 10 g
Synonym 1z-n'-hydroxy-2-phenoxyethanimidamide, n'-hydroxy-2-phenoxyacetimidamide, 1-hydroxyimino-2-phenoxyethylamine, z-n'-hydroxy-2-phenoxyacetimidamide, z-n'-hydroxy-2-phenoxyethenimidamide
InChI-Schlüssel BIIYCNCZOGOUJP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCC(=NO)N
IUPAC-Name N'-Hydroxy-2-phenoxyethanimidamid
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
PubChem CID 9580876
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 97%