Learn More
N'-Hydroxy-2-phenylethyanimidamid ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10471273
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10471273 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10157292 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10471273 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. S01215EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 19227-11-3
Summenformel C8H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 150.181
MDL-Nummer MFCD00019953
InChI-Schlüssel FVYBAJYRRIYNBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylacetamidoxime, n-hydroxy-2-phenylacetimidamide, 1z-n'-hydroxy-2-phenylethanimidamide, n-hydroxy-2-phenyl-acetamidine, z-n'-hydroxy-2-phenylacetimidamide, 1-hydroxyimino-2-phenylethylamine, n-hydroxy-2-phenylacetamidine, benzeneethanimidamide,n-hydroxy, benzeneethanimidamide, n-hydroxy, z-n'-hydroxy-2-phenylethanimidamide
PubChem CID 9566465
IUPAC-Name N'-Hydroxy-2-phenylethanimidamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(=NO)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N'-hydroxy-2-phenylethanimidamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N'-Hydroxy-2-phenylethanimidamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.