Learn More
N'-Hydroxy-2-(trifluoromethoxy)benzolcarboximidamid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10167232
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10167232 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10167232 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO01204EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 63968-84-3
Summenformel C8H7F3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.15
MDL-Nummer MFCD07772878
InChI-Schlüssel KGHGHEPVWUOJAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethoxy benzamidoxime, ho dpmlgbprprprjpjjiqy jhhfhabp, n'-hydroxy-2-trifluoromethoxy benzimidamide, hydroxyimino 2-trifluoromethoxy phenyl methylamine, benzenecarboximidamide, n-hydroxy-2-trifluoromethoxy, z-n'-hydroxy-2-trifluoromethoxy benzene-1-carboximidamide
PubChem CID 9582829
SMILES NC(=NO)C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N'-hydroxy-2-(trifluoromethoxy)benzenecarboximidamide
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
IUPAC-Name N'-Hydroxy-2-(trifluormethoxy)benzolcarboximidamid
Formelmasse 220.15
Reinheit (%) 95%