Learn More
N'-Hydroxy-3-methyl-2-pyridincarboximidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N'-Hydroxy-3-methyl-2-pyridinecarboximidamide |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 151.17 |
| Reinheit (%) | 97% |