Learn More
N-Hydroxy-Butyramidin, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10632025
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10632025 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10533423 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10632025 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07267DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 27620-10-6
Summenformel C4H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 102.137
MDL-Nummer MFCD06200896
InChI-Schlüssel OPENCMFJZQABIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hydroxybutyramidine, 1z-n'-hydroxybutanimidamide, n-hydroxybutyrimidamide, z-n'-hydroxybutyrimidamid e, butanimidamide, n-hydroxy, z-n'-hydroxybutimidamide, butanimidamide,n-hydroxy, e-n'-hydroxybutanimidamide, 1-1h-benzo d imidazol-2-yl-3-methyl-4-oxo-1,4-di
PubChem CID 9582833
IUPAC-Name N'-Hydroxybutanimidamid
SMILES CCCC(=NO)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-hydroxy-butyramidine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 102.14
Reinheit (%) 97%