missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Hydroxy-Butyramidin, ≥97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-3076404
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10632025

Marke: Thermo Scientific Maybridge MO07267DA

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 27620-10-6
Summenformel C4H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 102.137
MDL-Nummer MFCD06200896
InChI-Schlüssel OPENCMFJZQABIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hydroxybutyramidine, 1z-n'-hydroxybutanimidamide, n-hydroxybutyrimidamide, z-n'-hydroxybutyrimidamid e, butanimidamide, n-hydroxy, z-n'-hydroxybutimidamide, butanimidamide,n-hydroxy, e-n'-hydroxybutanimidamide, 1-1h-benzo d imidazol-2-yl-3-methyl-4-oxo-1,4-di
PubChem CID 9582833
IUPAC-Name N'-Hydroxybutanimidamid
SMILES CCCC(=NO)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-hydroxy-butyramidine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 102.14
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt