Learn More
N-Hydroxyethyl-N-Methyltryptamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Hydroxyethyl-N-methyl-tryptamine |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H18N2O/c1-15(8-9-16)7-6-11-10-14-13-5-3-2-4-12(11)13/h2-5,10,14,16H,6-9H2,1H3 |
| Formelmasse | 218.1419 |