Learn More
N-Hydroxyethyl-N-Methyltryptamin, TRC
Artikelnummer. 30010737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010737 100 mg 100 Milligramm
30006489 10 mg 10 Milligramm
30006889 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010737 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH727265100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101264-45-3
Summenformel C13 H18 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 218.29
Synonym 2-[[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]methylamino]ethanol;2-[(2-Indol-3-yl-ethyl)-methyl-amino]-ethanol;2-[[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl](methyl)amino]ethan-1-ol
IUPAC-Name 2-[2-(1H-Indol-3-yl)Ethylmethyl-Amino]ethanol
SMILES CN(CCO)CCc1c[nH]c2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Hydroxyethyl-N-methyl-tryptamine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H18N2O/c1-15(8-9-16)7-6-11-10-14-13-5-3-2-4-12(11)13/h2-5,10,14,16H,6-9H2,1H3
Formelmasse 218.1419