Learn More
n-(Hydroxymethyl)acetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434904
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11434904 10 g 10 Gramm
11428780 25 g 25 Gramm
11444904 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11434904
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13820.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 625-51-4 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 625-51-4
Summenformel C3H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 89.09
MDL-Nummer MFCD00014417
InChI-Schlüssel HWJHZLJIIWOTGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hydroxymethyl acetamide, acetamidomethanol, formicin, acetamide, n-hydroxymethyl, unii-rcg03a51mo, n-hydroxymethyl-acetamide, rcg03a51mo, acetamido methanol, n-acetylmethanolamine, acetylamino methanol
PubChem CID 69365
IUPAC-Name N-(Hydroxymethyl)acetamid
SMILES CC(=O)NCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(Hydroxymethyl)acetamide
Schmelzpunkt 47°C to 52°C
Dichte 1.14
Menge 10 g
Beilstein 506226
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,4242
Formelmasse 89.09
Reinheit (%) 98%