Learn More
n-(Hydroxymethyl)phthalimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429207 500 g 500 Gramm
11409207 25 g 25 Gramm
11419207 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429207 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21292.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 118-29-6 | C9H7NO3 | 177.159 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-29-6
Summenformel C9H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 177.159
MDL-Nummer MFCD00005899
InChI-Schlüssel MNSGOOCAMMSKGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hydroxymethyl phthalimide, n-hydroxymethylphthalimide, 2-hydroxymethyl isoindoline-1,3-dione, phthalimidomethanol, phthalimidomethyl alcohol, n-methylolphthalimide, oxymethyl phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-hydroxymethyl, hydroxymethylphthalimide, methanol, phthalimido
PubChem CID 8354
ChEBI CHEBI:38816
IUPAC-Name 2-(Hydroxymethyl)isoindol-1,3-dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(Hydroxymethyl)phthalimide
Schmelzpunkt 140°C to 147°C
Menge 500 g
Beilstein 140946
Formelmasse 177.16
Reinheit (%) 97%