Learn More
n-(Hydroxymethyl)phthalimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025673
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11409207 25 g 25 Gramm
11419207 100 g 100 Gramm
11429207 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11409207
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21292.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 118-29-6 | C9H7NO3 | 177.159 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-29-6
Summenformel C9H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 177.159
MDL-Nummer MFCD00005899
InChI-Schlüssel MNSGOOCAMMSKGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hydroxymethyl phthalimide, n-hydroxymethylphthalimide, 2-hydroxymethyl isoindoline-1,3-dione, phthalimidomethanol, phthalimidomethyl alcohol, n-methylolphthalimide, oxymethyl phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-hydroxymethyl, hydroxymethylphthalimide, methanol, phthalimido
PubChem CID 8354
ChEBI CHEBI:38816
IUPAC-Name 2-(Hydroxymethyl)isoindol-1,3-dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(Hydroxymethyl)phthalimide
Schmelzpunkt 140°C to 147°C
Menge 25 g
Beilstein 140946
Formelmasse 177.16
Reinheit (%) 97%