Learn More
N-Hydroxyphthalimid, TRC
Artikelnummer. 30402362
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30402362 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30402362 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH95269525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Hydroxyphthalimide
CAS 524-38-9
Summenformel C8H5NO3
Menge 25 g
Synonym 2-Hydroxyisoindole-1,3-dione, 2-Hydroxyisoindoline-1,3-dione, 2-Hydroxyphthalimide, F 802, N-Hydroxyphthalamide, NSC 770, 2-Hydroxy-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
InChI-Formel InChI=1S/C8H5NO3/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7)12/h1-4,12H
SMILES ON1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC-Name 2-Hydroxyisoindol-1,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 163.13
Formelmasse 163.0269