Learn More
N'-Hydroxypyridin-3-carboximidamid, TRC
Artikelnummer. 30395299
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30395299 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30395299 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9537502.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N'-Hydroxypyridine-3-carboximidamide
CAS 1594-58-7
Summenformel C6H7N3O
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H7N3O/c7-6(9-10)5-2-1-3-8-4-5/h1-4,10H,(H2,7,9)
SMILES ONC(=N)c1cccnc1
IUPAC-Name N-Hydroxypyridin-3-Carboximidamid
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
Formelmasse 137.0589