Learn More
N'-Hydroxypyridin-4-carboximidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10638550 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10638550 5 g Glasflasche 5 Gramm
10566820 1 g Glasflasche 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10638550
Marke: Thermo Scientific Acros 432480050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 1594-57-6
Summenformel C6H7N3O
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
MDL-Nummer MFCD00125873
InChI-Schlüssel ZUUATXHRJFHSGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n'-hydroxypyridine-4-carboximidamide, pyridine-4-amidoxime, 4-pyridylamidoxime, n-hydroxyisonicotinamidine, n-hydroxy-isonicotinamidine, isonicotinamidoxime, isonicotinohydroxamamide, 4-pyridinecarboxamidoxime, n-hydroxyisonicotinimidamide, z-n'-hydroxyisonicotinimidamide
PubChem CID 5355713
IUPAC-Name (Z)-N'-hydroxypyridine-4-carboximidamide
SMILES N\C(=N/O)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N'-Hydroxypyridine-4-carboximidamide
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 175.0°C to 180.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Pyridylamidoxime
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.