Learn More
N-Hydroxysuccinimid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-147610 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10255580
Marke: Thermo Scientific Acros 157270250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 6066-82-6 | C4H5NO3 | 115.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kopplungsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6066-82-6
Summenformel C4H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 115.09
MDL-Nummer MFCD00005516
InChI-Schlüssel NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-Hydroxysuccinimid, 1-Hydroxysuccinimid, 2,5-Pyrrolidinedion, 1-Hydroxy, 1-Hydroxy-2,5-pyrrolidinedion, Succinimid, n-Hydroxy, succinimide, n-hydroxy, n-hydroxysuccinimde, n-hydroxysuccinimid, unii-mje3791m4t, ccris 2604
PubChem CID 80170
IUPAC-Name 1-Hydroxypyrrolidin-2,5-Dion
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Hydroxysuccinimid
Namenshinweis 98+ %
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 93.0 °C bis 95.0 °C
Farbe Braun bis Gelbbraun
Verlust bei Trocknung 0.5 % max. (60 °C, 2 h, 1 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+ %
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 21, 380
Fieser 01,487; 09,246
Merck Index 15, 4884
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich. Andere Löslichkeiten: frei löslich in Aceton, Alkoholen und Ethylacetat, schwer löslich in chlorierten Kohlenwasserstoffen, Ether, Toluol und Benzol
Formelmasse 115.09
Reinheit (%) ≥ 98 %
Physikalische Form Flüssig oder fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Hydroxysuccinimide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.