Learn More
N-Hydroxysuccinimid, TRC
Artikelnummer. 30008229
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008229 25 g 25 Gramm
30007360 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008229 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH95358525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6066-82-6
Summenformel C4 H5 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 115.09
IUPAC-Name 1-Hydroxypyrrolidin-2,5-Dion
SMILES ON1C(=O)CCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Hydroxysuccinimide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H5NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h8H,1-2H2
Formelmasse 115.0269
Reinheit (%) >95%