Learn More
N-Hydroxysulfosuccinimid-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30399657
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30399657 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30399657 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH954000250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Hydroxysulfosuccinimide Sodium Salt
CAS 106627-54-7
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C4 H4 N O6 S . Na
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H5NO6S.Na/c6-3-1-2(12(9,10)11)4(7)5(3)8;/h2,8H,1H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].ON1C(=O)CC(C1=O)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Natrium;1-Hydroxy-2,5-Dioxopyrrolidin-3-Sulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 217.13
Formelmasse 216.9657
Reinheit (%) >95