Learn More
N-Iodacetyltyramin-d4, TRC
Artikelnummer. 30402934
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30402934 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30402934 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI6858821MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Iodoacetyltyramine-d4
CAS 2514947-15-8
Summenformel C10H8D4INO2
Menge 1 mg
Synonym N-[2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl]-2-iodoacetamide-d4
InChI-Formel InChI=1S/C10H12INO2/c11-7-10(14)12-6-5-8-1-3-9(13)4-2-8/h1-4,13H,5-7H2,(H,12,14)/i5D2,6D2
SMILES OC(C=C1)=CC=C1C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC(CI)=O
IUPAC-Name N-(2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl-1,1,2,2-d4)-2-iodacetamid
Molekulargewicht (g/mol) 309.14
Formelmasse 309.2