Learn More
N-Iodsuccinimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
N-Iodosuccinimide is used in the preparation of vinyl sulfones from olefins and benzenesulfinic acid. It acts as a source for I+ and involved in Hunsdiecker reactions for the conversion of cinnamic acids, and propiolic acids to the corresponding alfa-halostyrenes and 1-halo-1-alkynes respectively. It is also used to hydrolyze thioglycosides to 1-hydroxyglycosides with triluoroacetic acid. It is involved in the preparation of iodobenzene from 1,6-diynes. Further, it acts as an iodinating agent in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N-Iodsuccinimid wird bei der Herstellung von Vinylsulfonen aus Olefinen und Benzensulfinsäure verwendet. Es dient als Quelle für I+ und ist an Hunsdiecker-Reaktionen zur Umwandlung von Cinnamin- und Propiolsäuren in die entsprechenden alfa-Halostyrene und 1-Halo-1-alkyne beteiligt. Es wird auch zur Hydrolyse von Thioglykosiden zu 1-Hydroxyglykosiden mit Triluoroessigsäure verwendet. Es ist an der Zubereitung von Iodobenzol aus 1,6-Diynen beteiligt. Darüber hinaus wirkt es bei der chemischen Synthese als iodinierendes Mittel.
Löslichkeit
Löslich in Dioxan, Tetrahydrfuran und Acetonitril. Unlöslich in Äther, Hexan und Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Iodosuccinimide |
| Schmelzpunkt | ∽196°C (decomposition) |
| Dichte | 2.245 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 113917 |
| Empfindlichkeit | Light and moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in dioxane,tetrahydrfuran and acetonitrile. Insoluble in ether and carbon tetrachloride. |
| Formelmasse | 224.99 |
Sicherheit und Handhabung
- N-Iodosuccinimide
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1-iodo-2,5-Pyrrolidinedione