Learn More
N-Isopropyl-4-Nitroanilin, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15499067
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15499067
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52375.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25186-43-0
Summenformel C9H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 180.207
MDL-Nummer MFCD00128997
InChI-Schlüssel VTSUWHFLMJLYKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-isopropyl-4-nitroaniline, benzenamine, n-1-methylethyl-4-nitro, 4-isopropylamino-nitrobenzene, p-nitrophenyl-isopropylamine, 4-nitro-n-propan-2-yl aniline, n-1-methylethyl-4-nitroaniline, benzenamine,n-1-methylethyl-4-nitro
PubChem CID 32833
IUPAC-Name 4-Nitro-N-propan-2-ylanilin
SMILES CC(C)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Isopropyl-4-nitroaniline
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) ≥97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Isopropyl-4-nitroaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N-(1-methylethyl)-4-nitrobenzenamine