Learn More
N-Isopropyl-N'-Phenyl-p-Phenylendiamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477056
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11477056 250 g 250 Gramm
11467056 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477056 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25378.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 101-72-4 | C15H18N2 | 226.323 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-72-4
Summenformel C15H18N2
Molekulargewicht (g/mol) 226.323
MDL-Nummer MFCD00026348
InChI-Schlüssel OUBMGJOQLXMSNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ippd, n-isopropyl-n'-phenyl-p-phenylenediamine, n-isopropyl-n'-phenyl-1,4-phenylenediamine, cyzone, 4-anilino-n-isopropylaniline, antigen 3c, antioxidant ip, santoflex ip, diaphen fp, cyzone ip
PubChem CID 7573
ChEBI CHEBI:63569
IUPAC-Name 1-N-Phenyl-4-N-propan-2-ylbenzol-1,4-diamin
SMILES CC(C)NC1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine
Schmelzpunkt 74°C to 80°C
Dichte 1.1
Siedepunkt 161°C (1 mmHg)
Flammpunkt 172°C (342°F)
Menge 250 g
UN-Nummer UN3077
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 226.32
Reinheit (%) 95%