Learn More
N-Isopropyl-N'-phenylbenzol-1,4-Diamin, TRC
Artikelnummer. 30138700
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138700 10 g 10 Gramm
30010704 250 mg 250 Milligramm
30011635 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138700 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN24774510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-72-4
Summenformel C15 H18 N2
Molekulargewicht (g/mol) 226.32
Synonym 1,4-Benzenediamine, N-(1-methylethyl)-N'-phenyl- (9CI), p-Phenylenediamine, N-isopropyl-N'-phenyl- (6CI,7CI,8CI), N1-(1-Methylethyl)-N4-phenyl-1,4-benzenediamine, 1-N-Phenyl-4-N-(propan-2-yl)benzene-1,4-diamine, 1-N-Phenyl-4-N-propan-2-ylbenzene-1,4-diamine, 4-(Isopropylamino)diphenylamine, 4-Anilino-N-isopropylaniline, 4-Isopropylamino-1-phenylaminobenzene, 4010A, 4010NA, 810NA, AO-CD, ASM 4010MA, Accinox ZA, Antage 3C, Antigen 3C, Antigene 3C, Antioxidant 3C, Antioxidant 4010A, Antioxidant 4010NA, Antioxidant 40NA, Antioxidant CD, Antioxidant IP, Antioxidant IPPD, Antiozonant PD 1, Cyzone IP, Diafen FP, Diafen PP, Diaphen FP, Diaphene FP, Dusantox IPPD, Flexzone 3C, Flexzone 3P, IPPD, Ipognox 44, N 1040, N-(1-Methylethyl)-N'-phenyl-1,4-benzenediamine, N-2-Propyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine, N-Isopropyl-N'-phenyl-1,4-benzenediamine, N-Isopropyl-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine, N-Isopropyl-N'-phenyl-4-phenylenediamine, N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenyldiamine, N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylendiamine, N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine, N-Phenyl-N1-isopropyl-p-phenylenediamine, N-Phenyl-N'-isopropyl-1,4-phenylenediamine, N-Phenyl-N'-isopropyl-p-phenylanediamine, N-Phenyl-N'-isopropyl-p-phenylenediamine, NA 4010, NSC 41029, Naugard I 4, Nocrac 3C, Nocrac 810MA, Nocrac 810NA, Nonox ZA, Orflex PP, Ozonone 3C, PD 1, Permanax 115, Permanax IPPD, Santoflex 36, Santoflex IP, Santoflex IPPD, Vulkanox 4010, Vulkanox 4010A, Vulkanox 4010NA, Vulkanox 4010NA-LG, Vulkanox 4020NA, p-(Isopropylamino)diphenylamine, N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine (IPPD)
IUPAC-Name 1-N-Phenyl-4-N-propan-2-ylbenzol-1,4-diamin
SMILES CC(C)Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine (IPPD)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H18N2/c1-12(2)16-14-8-10-15(11-9-14)17-13-6-4-3-5-7-13/h3-12,16-17H,1-2H3
Formelmasse 226.147
Reinheit (%) >95%