Learn More
N-Isopropylacrylamid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7056996
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15442719 25 g 25 Gramm
15452719 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15442719
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H66262.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2210-25-5 | C6H11NO | 113.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
N-Isopropylacrylamid wird zur Herstellung von thermisch empfindlichen Hydrogelen auf Polymer- oder Copolymerbasis verwendet, die aus Poly(N-Isopropylacrylamid) (pNIPA, pNIPAAm, pNIPAA oder pNIPAm) bestehen. Bei über 33°C schrumpfen Polymere, die NIPAM enthalten, drastisch. Monomer zur Verwendung bei der Herstellung von thermisch empfindlichen, wasserquellbaren Hydrogelen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2210-25-5
Summenformel C6H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 113.16
MDL-Nummer MFCD00041913
InChI-Schlüssel QNILTEGFHQSKFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-isopropylacrylamide, nipam, n-iso-propylacrylamide, 2-propenamide, n-1-methylethyl, isopropyl acrylamide, acrylamide, n-isopropyl, n-isopropyl acrylamide, n-1-methylethyl-2-propenamide, isopropylamid kyseliny akrylove, unii-b7gff17l9u
PubChem CID 16637
SMILES CC(C)NC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Isopropylacrylamide
Schmelzpunkt 60°C to 63°C
Siedepunkt 89°C to 92°C (2 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 1744926
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name N-(Propan-2-yl)prop-2-enamid
Formelmasse 113.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Isopropylacrylamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N-Isopropylacrylamide