Learn More
N-Isopropylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322926
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11322926 10 g 10 Gramm
11332926 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11322926 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10646.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 768-52-5 | C9H13N | 135.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 768-52-5
Summenformel C9H13N
Molekulargewicht (g/mol) 135.21
MDL-Nummer MFCD00026347
InChI-Schlüssel FRCFWPVMFJMNDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-isopropylaniline, isopropylaniline, n-phenylisopropylamine, benzenamine, n-1-methylethyl, aniline, n-isopropyl, n-propan-2-yl aniline, n-iso-propylaniline, unii-i7y9616f3r, ccris 4831, 2-phenylamino propane
PubChem CID 13032
IUPAC-Name N-Propan-2-ylanilin
SMILES CC(C)NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Isopropylaniline
Schmelzpunkt -32°C
Dichte 0.938
Siedepunkt 203°C to 204°C
Flammpunkt 88°C (190°F)
Brechungsindex 1.5385
Menge 10 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2205871
Formelmasse 135.21
Reinheit (%) 98%