Learn More
N-Isopropylanilin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Isopropylaniline |
| CAS | 768-52-5 |
| Summenformel | C9 H13 N |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Benzenamine, N-(1-methylethyl)-, Aniline, N-isopropyl- (6CI,7CI,8CI), N-(1-Methylethyl)benzenamine, Isopropylphenylamine, N-(1-Methylethyl)phenylamine, N-Isopropylaniline, N-Isopropylbenzenamine, N-Phenyl-N-(1-methylethyl)amine, N-Phenylisopropylamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H13N/c1-8(2)10-9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)Nc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | N-Propan-2-ylanilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 135.21 |
| Formelmasse | 135.1048 |