Learn More
N-Isopropylcyclohexylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11992051 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11992051 25 g Glasflasche 25 Gramm
10062190 5 g Glasflasche 5 Gramm
10226180 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11992051 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 171760250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1195-42-2 | C9H19N | 141.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1195-42-2
Summenformel C9H19N
Molekulargewicht (g/mol) 141.26
MDL-Nummer MFCD00003831
InChI-Schlüssel UYYCVBASZNFFRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-isopropylcyclohexylamine, cyclohexylisopropylamine, n-isopropylcyclohexanamine, cyclohexylamine, n-isopropyl, isopropylcyclohexylamine, cyclohexanamine, n-1-methylethyl, n-cyclohexylisopropylamine, n-cyclohexyl-n-isopropylamine, n-propan-2-yl cyclohexanamine, n-isopropyl cyclohexylamine
PubChem CID 62386
IUPAC-Name N-Propan-2-ylcyclohexanamin
SMILES CC(C)NC1CCCCC1
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Isopropylcyclohexylamine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8500g/mL
Siedepunkt 175°C
Flammpunkt 33°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H11NHCH(CH3)2
Brechungsindex 1.4470 to 1.449
Menge 25 g
Relative Dichte 0.85
Formelmasse 141.26
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N-Isopropylcyclohexylamine
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.