Learn More
N-Isopropylcyclohexylamin, TRC
Catalog No. 30393883
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
30393883 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 30393883 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI8244551G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Isopropylcyclohexylamine
CAS 1195-42-2
Summenformel C9H19N
Menge 1 g
Synonym Cyclohexylisopropylamine, Isopropylcyclohexylamine, N-(1-Methylethyl)cyclohexanamine, N-Cyclohexyl-N-isopropylamine, N-Cyclohexylisopropylamine, N-Isopropyl-N-cyclohexylamine, N-Isopropylcyclohexanamine, N- Isopropylcyclohexylamine, NSC 86132
InChI-Formel InChI=1S/C9H19N/c1-8(2)10-9-6-4-3-5-7-9/h8-10H,3-7H2,1-2H3
SMILES CC(C)NC1CCCCC1
IUPAC-Name N-Propan-2-ylcyclohexanamin
Molekulargewicht (g/mol) 141.25
Formelmasse 141.1517