Learn More
N-Lauroylsarcosinus, 98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11451821 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11451821 100 g 100 Gramm
11461821 500 g 500 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11451821
Marke: MP Biomedicals 0219028980
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemical Identifiers
CAS 137-16-6
Summenformel C15H28NNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 293.38
MDL-Nummer MFCD00042728
InChI-Schlüssel KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumlauroylsarkosinat, N-Lauroylsarcosin-Natriumsalz, Natrium-n-lauroylsarcosinat, Natrium-lauroylsarcosinat, Verbindung 105, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30
PubChem CID 23668817
IUPAC-Name Natrium;2-[dodecanoyl(methyl)amino]acetat
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Lauroylsarcosin
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 0.98
Menge 100 g
Formelmasse 293.4
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N-Lauroylsarcosine Sodium Salt
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Precautionary Statement
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P320-Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: N-Lauroylsarcosine Sodium Salt