missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Maleimidomethanol, TRC

Artikelnummer. 30011861
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011861 100 mg 100 Milligramm
30006052 1 g 1 Gramm
30005765 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30011861 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM138675100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 5063-96-7
Summenformel C5 H5 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 127.1
IUPAC-Name 1-(Hydroxymethyl)Pyrrol-2,5-Dion
SMILES OCN1C(=O)C=CC1=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Maleimidomethanol
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H5NO3/c7-3-6-4(8)1-2-5(6)9/h1-2,7H,3H2
Formelmasse 127.0269
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.