Learn More
N-Methoxy-N-Methylacetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10191092 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10191092
Marke: Thermo Scientific Acros 369310050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 78191-00-1 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78191-00-1
Summenformel C4H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 103.12
MDL-Nummer MFCD00060098
InChI-Schlüssel OYVXVLSZQHSNDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-methoxyacetamide, acetamide, n-methoxy-n-methyl, n-methoxyl-n-methylacetamide, n-methoxy-n-methyl-acetamide, n-methoxy-n-methylacetamid, pubchem12775, acmc-209pdo, n-methoxy-n-methylacetamde, n-methoxy n-methylacetamide, n-methoxy-n-methyl acetamide
PubChem CID 537505
IUPAC-Name N-methoxy-N-methylacetamide
SMILES CON(C)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methoxy-N-methylacetamide
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.9700g/mL
Siedepunkt 152°C
Flammpunkt 49°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CON(OCH3)CH3
Brechungsindex 1.4240 to 1.426
Menge 5 g
Relative Dichte 0.97
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 103.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methoxy-N-methylacetamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.